10127655001
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade I, from yeast
Sinonimo/i:
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Stato
suspension
Attività specifica
~350 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate.)
Confezionamento
pkg of 1 mL (5 mg/ml)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
≥0.1-1.0 % (w/w)
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white to yellowish
pH ottimale
9.2
Solubilità
water: miscible
Compatibilità
suitable for UV spectrophotometry and general use
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Attività estranea
6-PGDH <0.0100%
CK <0.00100%
GR <0.0100%
HK <0.0100%
PGI <0.00200%
PGluM <0.0100%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Specifiche
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?