Documenti fondamentali
346774
Sigma-Aldrich
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate.
Sinonimo/i:
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥200 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Attività estranea
Creatine phosphokinase ≤0.002%
Phosphohexose isomerase ≤0.02%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Native glucose-6-phosphate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides. Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate. The enzyme can use either NAD+ or NADP+ as an electron acceptor. Reaction velocity with NAD+ is ~1.8 times greater than that with NADP+. Note: 10,000 NADP units are equivalent to ~18,000 NAD units.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will reduce 1.0 µmol NADP per min at 30°C, pH 7.8.
Ricostituzione
Reconstitute to 1 mg/ml in 5 mM glycine buffer, pH 8.0. Agitation of solution may cause precipitation.
Altre note
Levy, H.R. 1989. Biochem. Soc. Trans. 17, 313.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3