MAK015
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
G-6-PD Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer; hematological disorder
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... H6PD(9563)
mouse ... H6PD(100198)
rat ... H6PD(298655)
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Articoli
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.