MAK466
Free Fatty Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
diabetes; pediatric diseases; endocrinological disorders; neurological disorders
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range: colorimetric assay 7 - 1000 µM, fluorometric assay 7 - 100 µM fatty acid.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)