Documenti fondamentali
MAK043
Sigma-Aldrich
Kit quantitativo del colesterolo
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Kit per saggio del colesterolo
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.25
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
cancer; cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il colesterolo è un componente importante delle membrane delle cellule dei mammiferi dove agisce a livello del trasporto intracellulare, della trasmissione del segnale cellulare e del mantenimento della fluidità della membrana. Nel sangue, il colesterolo circola sia come acido libero che in forma esterificata. Il controllo del colesterolo sierico svolge un ruolo terapeutico importante dal momento che a livelli elevati di colesterolo si associa lo sviluppo di aterosclerosi e patologie cardiovascolari. Evidenze recenti suggeriscono che un disturbo dell′omeostasi del colesterolo contribuisce allo sviluppo di uno stato infiammatorio cronico.
Il colesterolo viene prodotto prevalentemente nel fegato. Livelli anomali di colesterolo sono implicati nella cardiopatia coronarica. Al colesterolo si associa la progressione o l′inibizione del cancro della mammella. Le cellule tumorali sono in grado di sintetizzare il proprio colesterolo, che contribuisce alla proliferazione cellulare. Nel cancro, soprattutto in quello della prostata, si osserva un incremento del livello di colesterolo. Colesterolo sierico elevato si osserva nell′obesità.
Applicazioni
Il kit per la quantificazione del colesterolo è stato usato per misurare il livello del colesterolo sierico totale.
Compatibilità
Adatto all′uso con campioni di colture cellulari e tissutali, urina, plasma, siero e altri campioni biologici.
Principio
Il kit per la quantificazione del colesterolo può essere usato anche per determinare la concentrazione del colesterolo libero, degli esteri del colesterolo o di entrambi (totale) presenti nel campione. In questo kit, la concentrazione del colesterolo totale si determina con un saggio enzimatico accoppiato, che fornisce un prodotto colorimetrico (570 nm)/fluorimetrico (λex = 535/λem = 587 nm), proporzionale al colesterolo presente.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The role of cholesterol in cancer.
Kuzu O F, et al.
Cancer Research (2016)
Alessandro Attanzio et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(9), 4242-4247 (2019-02-26)
The stems of Opuntia ficus-indica, known as cladodes, are a rich source of soluble fibers, which makes them an important candidate for the production of functional foods. Tagliatelle of durum wheat fortified with Opuntia cladode extract (OCE) at different levels
Is There Any Relationship between Diabetic Gastroparesis and Mucosal Injury?
Cakir O O.
J Gastrointest Dig Syst , 6(461), 2-2 (2016)
Hypolipidemic and Anti-Atherogenic Activity of Aqueous Extract of Leaves of Lagenaria siceraria in Wistar Rats.
Aslam M and Nijam R
Journal of Natural Remedies, 14(1), 52-57 (2013)
Time trends in population cholesterol levels 1986--2004: influence of lipid-lowering drugs, obesity, smoking and educational level. The northern Sweden MONICA study
Eliasson M, et al.
J. Int. Med., 260(6), 551-559 (2006)