G5885
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
G-6-P-DH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Livello qualitativo
Tipo
Type XXIV
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
>= 550 units/mg protein (biuret)
PM
128 kDa
Composizione
Protein, 15-40% biuret
applicazioni
agriculture
Attività estranea
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%
PGI ≤0.01%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)