427211
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
Sinonimo/i:
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 5334
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥300 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Impurezze
≤0.01% PK, MK
≤0.03% GPT, GOT
≤0.1% MDH
pI
4.6
Solubilità
aqueous buffer: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1