L2500
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type II, ammonium sulfate suspension, 800-1,200 units/mg protein
Sinonimo/i:
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type II
Livello qualitativo
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
800-1,200 units/mg protein
PM
140 kDa
Attività estranea
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Applicazioni
- for protein-binding measurement
- to detect the action of oxaloacetate decarboxylase
- to determine serum L- and D-lactate
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions