SAE0049
Lactic Dehydrogenase, recombinant
from human, recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution
Sinonimo/i:
(S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-Lactate Dehydrogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
aqueous solution
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
Colore
colorless
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LDHA(3939)
Descrizione generale
The gene LDHA (L-lactate dehydrogenase A chain) is mapped to human chromosome 11p15. It is a subunit of lactate dehydrogenase.In particular, lactic dehydrogenase A (LDHA) is mainly found in skeletal muscle, and for that reason is known as the M subunit. This recombinant form of LDHA has a C-terminal histidine-tag.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1