Documenti fondamentali
MAK066
Sigma-Aldrich
Kit per il saggio dell′attività della lattato deidrogenasi
sufficient for 500 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Kit per il saggio dell’attività della LDH, Kit per il saggio dell’attività della lattico deidrogenasi, Saggio LDH
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
impiego
sufficient for 500 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
hematological disorder; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
E′ ora disponibile il nuovo kit per il saggio dell′attività della lattato deidrogenasi, MAK464! La lattato deidrogenasi (LDH) è un′ossidoreduttasi che catalizza la interconversione tra piruvato e lattato. Le cellule rilasciano LDH nel torrente circolatorio in seguito a danno tissutale o emolisi dei globuli rossi. Trattandosi di un enzima piuttosto stabile, l′LDH è stato ampiamente usato per valutare la presenza di danno o tossicità del tessuto e delle cellule. L′LDH aumenta anche in determinate condizioni patologiche come le neoplasie. La quantificazione dell′LDH ha un′ampia gamma di applicazioni.
Applicazioni
Il kit del saggio dell′attività della lattato deidrogenasi è stato usato per misurare l′attività della lattato deidrogenasi (LDH) nel terreno di coltura cellulare.
Il kit del saggio dell′attività della lattato deidrogenasi è stato usato per determinare la concentrazione di lattato deidrogenasi nei campioni.
Principio
In questo kit, l′LDH riduce il NAD a NADH, che viene rilevato in modo specifico da un saggio colorimetrico (450 nm). Il kit del saggio dell′attività dell′LDH quantifica l′attività dell′LDH in diversi campioni biologici. Il saggio è rapido, comodo e sensibile.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Angélica María Hernández-Arriaga et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 97, 191-198 (2017-06-05)
Human gut flora-mediated non-digestible fraction of spent coffee grounds (hgf-NDSCG) was evaluated for its chemopreventive effect and molecular mechanisms involved on human colon adenocarcinoma HT-29 cell survival using two different microbiota source [lean (L) and overweight (OW)]. The source of
Adjimon G Lokossou et al.
Biology of reproduction, 102(1), 185-198 (2019-07-19)
Modulation of the activation status of immune cell populations during pregnancy depends on placental villous cytotrophoblast (VCT) cells and the syncytiotrophoblast (STB). Failure in the establishment of this immunoregulatory function leads to pregnancy complications. Our laboratory has been studying Syncytin-2
Gustav Holmgren et al.
Toxicology, 328, 102-111 (2014-12-23)
Doxorubicin is a chemotherapeutic agent indicated for the treatment of a variety of cancer types, including leukaemia, lymphomas, and many solid tumours. The use of doxorubicin is, however, associated with severe cardiotoxicity, often resulting in early discontinuation of the treatment.
Anti-Oxidative Effect of Genistein and Mangiferin on Sodium Fluoride Induced Oxidative Insult of Renal Cells: A Comparative Study
Pritam S, et al.
Biomarkers journal., 2(1-10) (2015)
Patuma Sinthujaroen et al.
BBA clinical, 2, 103-111 (2015-01-06)
Billions of cells undergo apoptosis each day in the average normal adult. The ability to readily assess the degree of apoptosis in human diseases is hampered by the lack of sensitive and specific serum biomarkers of apoptosis. Fortilin is a
Articoli
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.