MAK093
Phosphofructokinase (PFK) Activity Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
PFK Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer; orthopedic diseases; aging/geriatric diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PFKL(5211) , PFKM(5213) , PFKP(5214)
mouse ... PFKL(18641) , PFKM(18642) , PFKP(56421)
rat ... PFKL(25741) , PFKM(65152) , PFKP(60416)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1