Documenti
10128023001
Roche
β-nicotinamide adenina dinucleotide, ridotta
Grade II, disodium salt
Sinonimo/i:
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Difosfopiridina nucleotide, forma ridotta, NADH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
709.40 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
amorphous powder
PM
(NADH-Na2: Mr = 709.4
NADH: Mr = 665.4)
Confezionamento
pkg of 1 g
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
protect from light
λmax
260 and 340 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Applicazioni
Come reagente, il NADH può essere utilizzato nei saggi con metodo enzimatico per amplificare il rilevamento dell′attività di enzimi o metaboliti biologicamente rilevanti presenti in basse concentrazioni.
NADH has been used in MDH (malate dehydrogenase) enzymatic activity assay.
NADH has been used in lactate dehydrogenase (LDH) enzymatic activity assay, glutamate-cysteine ligase activity assay and fructose 2,6-bisphosphate assay.
Azioni biochim/fisiol
Il NADH è un coenzima che funziona come donatore di elettroni rigenerante nei processi catabolici, tra cui la glicolisi, la β-ossidazione e il ciclo dell′acido citrico (ciclo di Krebs, ciclo del TCA). Partecipa anche agli eventi di segnalazione cellulare, ad esempio come substrato per le poli(ADP-ribosio) polimerasi (PARP) durante la risposta al danneggiamento del DNA. Le sirtuine dipendenti da NAD+/NADH svolgono ruoli chiave nelle risposte allo stress durante gli eventi che coinvolgono il metabolismo energetico, con implicazioni nella biologia del cancro, nel diabete e nelle patologie neurodegenerative.
Come reagente, il NADH può essere utilizzato nei saggi con metodo enzimatico per amplificare il rilevamento dell′attività di enzimi o metaboliti biologicamente rilevanti presenti in basse concentrazioni.
Confezionamento
Confezionato secondo il peso del solido.
Qualità
Purity: 98% β-NADH-Na2 based on dry weight (enzymatically and absorbance at 340 nm), 99% (absorbance at 260 nm), A260 nm-A340 nm: <2.40
Organic solvents: <4% (GC)
Specifiche
Absorbance coefficients: 14.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm, 6.18 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 334 nm (Hg), 6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm, 3.4 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 365 nm (Hg)
Formula:
C21H27N7O14P2Na2
pH value in water: 7.5 ± 0.5 (100 mg/ml)
Stato fisico
Amorphous powder
Nota sulla preparazione
Activator: Mg2+ (5 to 10 mM)
Storage conditions (working solution): 10 mg/ml in Na-bicarbonate buffer, pH 9, contains at least 95% NADH after 4 weeks at 2 to 8 °C
Stoccaggio e stabilità
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
MAPK14/p38?-dependent modulation of glucose metabolism affects ROS levels and autophagy during starvation.
Desideri E, et al.
Autophagy, 10(9) (2014)
José L Reyes et al.
Plant, cell & environment, 31(12), 1781-1790 (2008-09-03)
In plants, Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins typically accumulate in response to low water availability conditions imposed during development or by the environment. Analogous proteins in other organisms are induced when exposed to stress conditions. Most of this diverse set
Tardigrades use intrinsically disordered proteins to survive desiccation.
Boothby T C, et al.
Molecular Cell, 65(6), 975-984 (2017)
Glutathione participates in the modulation of starvation-induced autophagy in carcinoma cells.
Desideri E
Autophagy, 8(12), 1769-1781 (2012)