M1567
Malic Dehydrogenase from porcine heart
≥600 units/mg protein (biuret), ammonium sulfate suspension
Sinonimo/i:
L-Malate: NAD+ oxidoreductase, MDH, Malate Dehydrogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
ammonium sulfate suspension
Livello qualitativo
Attività specifica
≥600 units/mg protein (biuret)
Attività estranea
Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%
Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in qualitative protein binding measurements
- to test internally calibrated electrochemical continuous enzyme assay (ICECEA) with model enzyme pair
- to investigate the effect of chaperone on the refolding of heat-denatured malate dehydrogenase
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolli
Enzymatic Assay of Malic Dehydrogenase (EC 1.1.1.37)