Documenti fondamentali
W321399
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonenal
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.22
Numero FEMA:
3213
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
5.072
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; citrus
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)