255653
trans-2-Nonenal
97%
Sinonimo/i:
(2E)-2-Nonenal, (2E)-Non-2-enal, (2E)-Nonen-1-al, (E)-2-Nonen-1-al, (E)-2-Nonenal, (E)-Non-2-enal, (E)-Nonen-1-al, 2-trans-Nonenal, trans-2-Nonen-1-al
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?