252790
DZNep
≥97% (HPLC), solid, EZH2 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Histone Methyltransferase EZH2 Inhibitor, DZNep, 3-deazaneplanocin A, HCl; (1S,2R,5R)-5-(4-amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)cyclopent-3-ene-1,2-diol, HCl, HMTase Inhibitor X
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Histone Methyltransferase EZH2 Inhibitor, DZNep, Histone Methyltransferase EZH2 Inhibitor, DZNep, CAS 120964-45-6, is a cell-permeable inhibitor of EZH2-mediated trimethylation of K27 on histone H3.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1
UNSKMHKAFPRFTI-FDKLLANESA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3