W316620
Nootkatone
≥98%, FG
Sinonimo/i:
(+)-Nootkatone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
grapefruit; orange; sweet; woody; citrus
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Regulation of T Lymphocyte Functions through Calcium Signaling Modulation by Nootkatone.: This study explores how nootkatone modulates calcium signaling to regulate T lymphocyte functions, highlighting its potential in immunotherapy (Lee et al., 2024).
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W316620-100G-K | 4061837527869 |
W316620-25G-K | 4061837527876 |
W316620-SAMPLE-K | 4061837527883 |