SML0417
Costunolide
≥97% (HPLC)
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +110.0 to +130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C1=C/CC\C(C)=C\[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H20O2/c1-10-5-4-6-11(2)9-14-13(8-7-10)12(3)15(16)17-14/h5,9,13-14H,3-4,6-8H2,1-2H3/b10-5+,11-9+/t13-,14+/m0/s1
HRYLQFBHBWLLLL-AHNJNIBGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)