W522708
Orange terpenes
natural, FG
Sinonimo/i:
Orange oil terpenes, Orange terpenes
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
oranges
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
176 °C (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
orange
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
128.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W522708-20KG-K | 4061838183828 |
W522708-SAMPLE | |
W522708-SAMPLE-K | 4061837542374 |
W522708-1KG | |
W522708-1KG-K | 4061838249364 |
W522708-20KG | |
W522708-8KG | |
W522708-8KG-K | 4061838183835 |