W262528
Lemon oil
cold-pressed, California origin, FG
Sinonimo/i:
Lemon oil c.p. california
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Citrus limon
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D +64°, neat
Qualità
cold-pressed
Composizione
may contain IFRA restricted Citral, ≤3.0%
may contain IFRA restricted Geraniol, ≤0.2%
Origine
California origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. eboll.
176 °C (lit.)
Densità
0.850 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
lemon; citrus
Categorie correlate
Applicazioni
- Preparation, Characterization and Biological Activities of an Oil-in-Water Nanoemulsion from Fish By-Products and Lemon Oil by Ultrasonication Method.: This paper presents the preparation and biological evaluation of a nanoemulsion combining fish by-products and lemon oil. The study highlights the nanoemulsion′s potential antimicrobial and antioxidant activities (Azmi NAN et al., 2022).
- Impact of pea protein-inulin conjugates prepared via the Maillard reaction using a combination of ultrasound and pH-shift treatments on physical and oxidative stability of algae oil emulsions.: This research examines the impact of pea protein-inulin conjugates on the stability of algae oil emulsions, with lemon oil used to assess oxidative stability improvements (Jiang W et al., 2022).
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.