SML3747
IM1761092 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
IM 1092 hydrochloride, IM 1761092 hydrochloride, IM-1092 hydrochloride, IM-1761092 hydrochloride, IM1092 hydrochloride, N-1-(3-chloro-4-iodo)phenethylbiguanide hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClC1=CC(CCNC(NC(N)=N)=N)=CC=C1I.Cl
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3