Documenti fondamentali
W344303
Sigma-Aldrich
Valencene
greener alternative
natural, ≥65%
Sinonimo/i:
(+)-Valencene, (3R,4aS,5R)-4a,5-Dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Numero FEMA:
3443
Beilstein:
3539153
Numero CE:
N° CoE:
11030
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
1.017
NACRES:
NA.21
Organolettico:
grapefruit; citrus; sweet
Grado:
Halal
Kosher
natural
Origine biologica:
oranges
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
oranges
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Attività ottica
[α]22/D +90°, neat
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
≥65%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
274 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
grapefruit; citrus; sweet
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N
Descrizione generale
Valencene is the major sesquiterpene aroma constituent of orange peel oil. It is mainly used as a starting material to synthesize nootkatone, an important flavor compound of grapefruit.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Alantolactone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0415
Alantolactone
Ocimene mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Sigma-Aldrich
W353901
Ocimene
trans-β-Farnesene analytical standard
Supelco
73492
trans-β-Farnesene
Decanale natural, ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W236217
Decanale
Determination of the role of valencene in orange oil as a direct contributor to aroma quality
Elston A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 20(4), 381-386 (2005)
Synthesis of nootkatone from valencene
Wilson III CW & Shaw PE
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1430-1432 (1978)
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis