Key Documents
W236217
Sigma-Aldrich
Decanale
greener alternative
natural, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
Aldeide caprinica, Decil aldeide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
2362
Beilstein:
1362530
Numero CE:
N° CoE:
98c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.010
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Cocos nucifera
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
~0.15 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
207-209 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
tree nuts
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
orange; citrus; floral; waxy; sweet
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il decanale è uno degli aromi volatili presente in succhi d′arancia e carne di manzo.
Siamo impegnati a mettere a vostra disposizione prodotti verdi alternativi che rientrino in una della 4 categorie di alternative verdi . Questo è un prodotto bio-based che consegue miglioramenti significativi rispetto ai principi della chimica verde “Sintesi chimiche più sicure” e “Uso di materie prime rinnovabili”. Cliccando qui è possibile prendere visione della dichiarazione di prodotto naturale bio-based.
Applicazioni
  • Uso dell'isotopo (14)C per quantificare le reazioni covalenti tra i composti aromatici e la β-lattoglobulina. Questo articolo descrive dettagliatamente un metodo che utilizza l'isotopo C-14 per tracciare il legame covalente del decanale con proteine come la β-lattoglobulina, fornendo un nuovo approccio alla comprensione delle interazioni tra composti aromatici, essenziale per la ricerca in campo alimentare (Shepelev and Reineccius, 2024).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
P Sticher et al.
Applied and environmental microbiology, 63(10), 4053-4060 (1997-11-05)
A microbial whole-cell biosensor was developed, and its potential to measure water-dissolved concentrations of middle-chain-length alkanes and some related compounds by bioluminescence was characterized. The biosensor strain Escherichia coli DH5 alpha(pGEc74, pJAMA7) carried the regulatory gene alkS from Pseudomonas oleovorans
M Dekker et al.
Food additives and contaminants, 20(2), 180-185 (2003-03-08)
One of the phenomena in food-packaging interactions is flavour absorption. Absorption of flavour compounds from food products into food-packaging materials can result in loss of flavour compounds or an unbalance in the flavour profile changing a product's quality. The food
Giovanna Romano et al.
The Journal of experimental biology, 206(Pt 19), 3487-3494 (2003-08-27)
The diatom-derived aldehyde 2-trans-4-trans-decadienal (DD) was tested as an apoptogenic inducer in both copepod and sea urchin embryos, using terminal-deoxynucleotidyl-transferase-mediated dUTP nick-end labelling (TUNEL), DNA fragmentation profiling (laddering) and an assay for caspase-3 activity. DD induced TUNEL positivity and DNA
Anolda Cetkauskaite et al.
Environmental toxicology, 19(4), 372-386 (2004-07-23)
The aim of this research was to analyze the effects and the modes of action of elemental sulfur (S(0)) in bioluminescence and respiration of Vibrio fischeri cells and the enzymes crude luciferase, pure catalase, and alcohol dehydrogenase (ADH). Metallic copper
A Kunert et al.
Journal of microbiological methods, 41(3), 185-194 (2000-08-26)
Two promoter probe vectors were constructed for the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 using reporter genes, which can be easily detected and quantified in vivo by the ability of their encoded proteins to emit light. The vectors allow the