W329118
4-Hydroxybutanoic acid lactone
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
γ-Butyrolactone, γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
851 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; creamy; fatty; oily
Stringa SMILE
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 4-hydroxybutanoic acid lactone, CAS Registry Number 96-48-0.: A comprehensive safety assessment of 4-hydroxybutanoic acid lactone as a fragrance ingredient, evaluating its toxicological profile and safe usage levels (Api et al., 2019).
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?