917818
(S,R,S)-AHPC-C9-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-((S)-2-(10-aminodecanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
VH032
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CCCCCCCCCN)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
InChI
1S/C32H49N5O4S.ClH/c1-22-28(42-21-35-22)24-15-13-23(14-16-24)19-34-30(40)26-18-25(38)20-37(26)31(41)29(32(2,3)4)36-27(39)12-10-8-6-5-7-9-11-17-33;/h13-16,21,25-26,29,38H,5-12,17-20,33H2,1-4H3,(H,34,40)(H,36,39);1H/t25-,26+,29-;/m1./s1
CXWPAWUFEPOOLS-DDLJGEAHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
917818-50MG | 4061841873822 |