901494
N-Methylated pomalidomide
≥98%
Sinonimo/i:
4-Amino-2-(1-methyl-2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, E3 Ligase ligand methylated negative control, Ligand for PROTAC® research
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
N-Methylated Pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3N)=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C14H13N3O4/c1-16-10(18)6-5-9(13(16)20)17-12(19)7-3-2-4-8(15)11(7)14(17)21/h2-4,9H,5-6,15H2,1H3
YSWQOCGODHPKED-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Hijacking the E3 Ubiquitin Ligase Cereblon to Efficiently Target BRD4
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.