917559
(S,R,S)-AHPC-C6-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-((S)-2-(7-aminoheptanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
VH032
Saggio
≥95%
Forma fisica
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CCCCCCN)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)