GE80-1106-55
Electrode holder for MultiPhor™ II electrophoresis unit
pack of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electrophoresis grade
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80110655
Categorie correlate
Descrizione generale
The electrode holder holds the movable EPH/IEF electrodes and keeps the electrodes away from the gel surface during alignment and then provides a uniform pressure over the buffer strips or electrode strips during the separation
Note legali
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)