Documenti fondamentali
SAB4700979
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSA antibody produced in mouse
clone A67-B/E3
Sinonimo/i:
Kallikrein-3, Prostate-specific antigen, Semenogelase, Seminin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A67-B/E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
1.NM_001030047.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLK3(354)
Descrizione generale
The antibody A67-B/E3 reacts with prostate-specific antigen (PSA),a protein produced by normal prostate cells. The highest amounts of PSA are found in the seminal fluid.
Immunogeno
30 KDa protein fraction prepared from human seminal plasma
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4700979-100UG