SAB5600147
Anti-PSA (Prostate Specific Antigen) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM323, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-APS, Anti-KLK2A1, Anti-PSA, Anti-hK3
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM323, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: 1:1000-1:5000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5600147-100UL |