Documenti fondamentali
916447
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
AnhydroBeads, ~10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Thallium iodide, Thallium monoiodide, Thallium(1+) iodide, Thallous iodide
About This Item
Formula condensata:
TlI
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
~10 mesh
Punto di fusione
440 °C (lit.)
Densità
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Thallium iodide is used for synthesis of thallium chalcohalides for X-ray and γ-ray detection and synthesis of thallium cadmium iodide nanostructures for its photocatalytic properties.
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Simple synthesis-controlled fabrication of thallium cadmium iodide nanostructures via a novel route and photocatalytic investigation in degradation of toxic dyes
Ghanbari M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 455(1), 88-97 (2017)