251445
Rubidium iodide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hydriodic acid rubidium salt, Rubidium monoiodide, Rubidium(1+) iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
1300 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
656 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble(lit.)
Densità
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rb+].[I-]
InChI
1S/HI.Rb/h1H;/q;+1/p-1
WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
251445-50G | |
251445-10G | 4061825937762 |