Documenti fondamentali
466336
Sigma-Aldrich
Strontium iodide
anhydrous, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hydriodic acid strontium salt (2:1), Strontium diiodide
About This Item
Formula condensata:
SrI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
1773 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
515 °C (lit.)
Densità
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Strontium iodide is an ionic deliquescent compound with relatively high density, optical clarity, and high scintillation light yield. It is widely used in the field of perovskite solar cells and gamma radiation detectors.
Applicazioni
Strontium iodide can be used as a dopant in methylammonium lead iodide perovskite films. The addition of Sr2+ increases the charge carrier collection efficiency of solar cells resulting in very high fill factors.
It can be used as a precursor to prepare high-light yield scintillators with excellent X-ray and gamma-ray detection properties.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4