Documenti fondamentali
208477
Sigma-Aldrich
Calcium iodide hydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
CaI2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.89 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
98%
Stato:
crystals or chunks
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals or chunks
Composizione
Degree of hydration, 4-6
Punto di fusione
783 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Compounds with one Saturated Heteroatom Bond-chlorine,bromine,iodine
E.Schaumann
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 35 (2006)
Two Carbonylations of Methyl Iodide and Trimethylamine to Acetic acid and N, N-Dimethylacetamide by Rhodium (I) Complex: Stability of Rhodium (I) Complex under Anhydrous Condition.
Hong JH.
Catalysts, 5(4), 1969-1982 (2015)