Key Documents
413666
Sigma-Aldrich
Indium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium triiodide
About This Item
Formula condensata:
InI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezze
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Used to prepare vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.