Documenti fondamentali
381357
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
99.999%
Sinonimo/i:
Gallium tribromide
About This Item
Formula condensata:
GaBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.999%
Stato:
chunks
Solubilità:
H2O: slightly soluble(lit.)
Livello qualitativo
Saggio
99.999%
Stato
chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
279 °C (lit.)
Punto di fusione
121.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Densità
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Gallium(III) bromide may be used to catalyze the coupling of indoles with phenylacetylene to form 1,1-bis(1H-3-indolyl)-1-phenylethanes.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gallium(III) halide-catalyzed coupling of indoles with phenylacetylene: synthesis of bis(indolyl)phenylethanes
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7577-7579 (2004)