Documenti fondamentali
450863
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gallium tribromide
About This Item
Formula condensata:
GaBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
279 °C (lit.)
Punto di fusione
121.5 °C (lit.)
Densità
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Gallium 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
263265
Gallium
Contenuto correlato
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.