308285
Indium(III) bromide
99%
Sinonimo/i:
Indium tribromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
99%
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
P. ebollizione
656 °C (lit.)
Punto di fusione
436 °C (lit.)
Densità
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
- Investigation of the Solution Chemistry of Hybrid Organic–Inorganic Indium Halides for New Material Discovery: The study examines the indium(III) bromide system, MA–In–Br, and the formation of new indium(III) halides (Zhang et al., 2022).
- Indium (III)‐Catalyzed Haloalkynylation Reaction of Alkynes: This research explores the use of indium(III) bromide as a catalyst in haloalkynylation reactions (Daniels et al., 2024).
- Zero-Dimensional Hybrid Organic–Inorganic Indium Bromide with Blue Emission: The study reports on the synthesis and properties of a new indium bromide compound exhibiting blue emission (Fattal et al., 2021).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.