Documenti fondamentali
399116
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gallium triiodide, Triiodogallane
About This Item
Formula condensata:
GaI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.99% trace metals basis
Stato:
powder and chunks
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
345 °C (subl.) (lit.)
Densità
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Gallium(III) iodide is a high melting pointinorganic solid with low volatility. It is used in various fields such as the production of semiconductors, gallium nitride crystals, and organic synthesis.
Applicazioni
Gallium(III) iodide can be used:
  • As a catalyst for Biginelli-type reaction to synthesize dihydropyrimidine-2(1H)-one derivatives.
  • As a reagent for the stereoselective synthesis of (Z)-β-iodo Baylis–Hillman adducts and for the aza-Prins cyclization.
  • As a precursor to synthesize highly crystalline gallium nitride crystals for energy conversion devices.
  • As a starting material to synthesize high-purity chalcogenide glasses.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Gallium 99.9995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203319
Gallium