413631
Calcium bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hydrobromic acid calcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Livello qualitativo
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Densità
3.353 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca/h2*1H;/q;;+2/p-2
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)