Documenti fondamentali
516244
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Calcium diiodide
About This Item
Formula condensata:
CaI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.95% trace metals basis
Impurezze
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
779 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Calcium iodide can be used:
  • As a passivator of CH3NH3PbI3(MAPbI3) perovskite films to achieve high efficiency and long-term stability.
  • As a dopant to prepare 3D γ-CsPbI3 perovskite solar cells, to improve their stability and power conversion efficiency.
  • As a precursor to synthesize a series of heteroleptic calcium formamidinate derivatives.
  • As a catalyst for photooxidative oxylactonization of oxocarboxylic acids.
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
516244-100G
516244-25G4061832534497