Key Documents
439665
Sigma-Aldrich
Cloruro di stronzio
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cloruro di stronzio
About This Item
Formula condensata:
SrCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
874 °C (lit.)
Densità
3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
AHBGXTDRMVNFER-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Il cloruro di stronzio esaidrato (SrCl2·6H2O) è un cloruro metallico alcalino-terroso idrato. Se γ-irradiato a 77 °K, dispone di un radicale con parametri e.s.r. simili all′HO2. Il suo gradiente del campo elettrico (EFG) del cloro e i tensori di spostamento chimico (CS) sono stati valutati utilizzando la spettroscopia in stato solido 35/37Cl NMR.
Applicazioni
Il prodotto è stato usato come fonte di ioni Sr2+, per valutare l′attività di un metodo elettrochimico di estrazione del solvente con cella elettrolitica a flusso nel trasferimento rapido di ioni (FECRIT). Soluzioni supernatanti di SrCl2 possono essere usate anche come fonte di Sr per preparare idrossiapatite con stronzio fibroso sostituito, un possibile rinforzo per biocompositi.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Strontium granular, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
403326
Strontium
Development of high performance electrochemical solvent extraction method
Okugaki T, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 629(1-2), 50-56 (2009)
Fibrous growth of strontium substituted hydroxyapatite and its drug release.
Suganthi RV, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 31(3), 593-599 (2011)
T C Brennan et al.
British journal of pharmacology, 157(7), 1291-1300 (2009-07-01)
Strontium ranelate reduces fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis. Evidence from non-clinical studies and analyses of bone markers in phase III trials indicate that this is due to an increase in osteoblast formation and a decrease of osteoclastic resorption.
David L Bryce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(17), 4786-4796 (2007-03-27)
A series of alkaline earth chloride hydrates has been studied by solid-state (35/37)Cl NMR spectroscopy in order to characterize the chlorine electric field gradient (EFG) and chemical shift (CS) tensors and to relate these observables to the structure around the
Unstable intermediates. Part LX. HO2 radical in γ-irradiated strontium chloride hexahydrate.
Catton RC and Symons MCR.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1393-1395 (1969)
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.