Documenti fondamentali
223808
Sigma-Aldrich
Barium iodide dihydrate
≥95%
About This Item
Formula condensata:
Bal2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
≥95%
Stato:
powder and chunks
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder and chunks
Densità
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)