911712
C5 Lenalidomine-C6-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
7-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)heptanamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
C5 Lenalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
BQPYHWPMMOFXIA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.