446955
Allyltrimethoxysilane
95%
Sinonimo/i:
Trimethoxy-2-propen-1-ylsilane, trimethoxy-2-propenylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. eboll.
146-148 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CC=C)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5H,1,6H2,2-4H3
LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup