107778
Allyltrichlorosilane
95%
Sinonimo/i:
Propen-3-yltrichlorosilane, Trichloro(2-propenyl)silane, Trichloro-2-propen-1-ylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 16.1 °C)
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. eboll.
116 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C3H5Cl3Si/c1-2-3-7(4,5)6/h2H,1,3H2
HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter