376221
Trimethoxy(octyl)silane
96%
Sinonimo/i:
Octyltrimethoxysilane
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
Densità
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C11H26O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-15(12-2,13-3)14-4/h5-11H2,1-4H3
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
376221-25ML | 4061831835144 |
376221-5ML |