104744
Trimethoxyphenylsilane
97%
Sinonimo/i:
(Trimethoxysilyl)benzene, Phenyltrimethoxysilane
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
233 °C (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bladder
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
104744-250ML | 4061838671974 |
104744-50ML | 4061838671981 |