444065
Isobutyl(trimethoxy)silane
97%
Sinonimo/i:
Isobutyltrimethoxylsilane, Isobutyltrimethoxysilane, Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<1% methyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. eboll.
154 °C (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CC(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-7(2)6-11(8-3,9-4)10-5/h7H,6H2,1-5H3
XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup