438340
Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
98%
Sinonimo/i:
(2-Phenylethyl)trimethoxysilane
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
UBMUZYGBAGFCDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
438340-5G | |
438340-1G | 4061837486036 |